Learn More
Imbuti leggeri in polipropilene Azlon™
In polipropilene leggero. Gli imbuti Azlon™ in polipropilene leggero sono dotati di nervature che impediscono i blocchi d’aria e consentono una rapida filtrazione. Autoclavabili a 121 °C.
9.10€ - 46.05€
Specifica
Materiale Polipropilene
Autoclavabile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) gambo Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) gambo Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12024608
Vedere i documenti
Azlon
FWC060
10 mm 107 mm
33.60€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 31-07-2025
Aggiungi al carrello
12501456
Vedere i documenti
Azlon
FWC062
13 mm 149 mm
46.05€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 09-07-2025
Aggiungi al carrello
12551506
Vedere i documenti
Azlon
FWC064
14 mm 170 mm
29.60€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-09-2025
Aggiungi al carrello
10708205
Vedere i documenti
Azlon
FWC054
5 mm 47 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12044598
Vedere i documenti
Azlon
FWC066
17 mm 210 mm
45.25€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-08-2025
Aggiungi al carrello
12591446
Vedere i documenti
Azlon
FWC058
9 mm 78 mm
23.20€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 09-07-2025
Aggiungi al carrello
12581446
Vedere i documenti
Azlon
FWC056
5 mm 62 mm
14.45€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Manufactured from lightweight polypropylene. Azlon™ Lightweight Polypropylene Funnels include ribs that prevent airlocks and allow rapid filtration. Autoclavable to 121 °C.
  • Imbuti leggeri in polipropilene con nervature per impedire il blocco dell’aria e consentire la filtrazione rapida
  • Autoclavabili a 121°C
  • Realizzati in plastica di grado alimentare
Specifica
Specifica
Polipropilene