Learn More
Imbuti leggeri in polipropilene Azlon™
In polipropilene leggero. Gli imbuti Azlon™ in polipropilene leggero sono dotati di nervature che impediscono i blocchi d’aria e consentono una rapida filtrazione. Autoclavabili a 121 °C.
Marca: Azlon FWC062
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Manufactured from lightweight polypropylene. Azlon™ Lightweight Polypropylene Funnels include ribs that prevent airlocks and allow rapid filtration. Autoclavable to 121 °C.
- Lightweight polypropylene funnels with ribs that prevent air locks, allowing rapid filtration
- Autoclavable to 121°C
- Made from food grade plastic
Specifica
13 mm | |
Polipropilene | |
149 mm | |
Sì |