Learn More
Flaconi rotondi in LDPE Azlon™ con tappo contagocce con beccuccio
Da utilizzare come bottiglie contagocce o dosatrici. Le bottiglie tonde Azlon™ con tappo contagocce con beccuccio in LDPE sono dotate di tappo ermetico e il beccuccio può essere tagliato per regolare la portata.
13.90€ - 31.40€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Used as a dropping or dispensing bottle |
---|---|
Include | Spouted dropper closure |
Materiale | LDPE |
Closure Included | Sì |
Bocca | Narrow, Threaded |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12054827
|
Azlon
BGE814PNC |
30 mL |
13.90€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10709385
|
Azlon
BGE820PNC |
60 ml |
18.10€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12084747
|
Azlon
BGE828PNC |
150 ml |
18.50€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12084707
|
Azlon
BGE830PNC |
250 ml |
27.70€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10044804
|
Azlon
BGE836PNC |
500 ml | N/A | ||||||
Descrizione
Da utilizzare come flaconi contagocce o dosatori. I flaconi rotondi in LDPE Azlon™ con tappo contagocce con beccuccio sono dotate di tappo ermetico e possono essere tagliati per regolarne la portata.
- Round LDPE bottles fitted with spouted dropper closure
- Good resistance to chemical attack
Specifica
Used as a dropping or dispensing bottle | |
LDPE | |
Narrow, Threaded | |
Polipropilene | |
Spouted Screw Cap |
Spouted dropper closure | |
Sì | |
Rotondo | |
28/R4 |