Learn More
Flaconi rotondi in LDPE Azlon™ con tappo contagocce con beccuccio
Da utilizzare come bottiglie contagocce o dosatrici. Le bottiglie tonde Azlon™ con tappo contagocce con beccuccio in LDPE sono dotate di tappo ermetico e il beccuccio può essere tagliato per regolare la portata.
Marca: Azlon BGE836PNC
Descrizione
Da utilizzare come flaconi contagocce o dosatori. I flaconi rotondi in LDPE Azlon™ con tappo contagocce con beccuccio sono dotate di tappo ermetico e possono essere tagliati per regolarne la portata.
- Round LDPE bottles fitted with spouted dropper closure
- Good resistance to chemical attack
Specifica
500 ml | |
Trasparente | |
Spouted dropper closure | |
Shrink-wrapped pack | |
No | |
Rotondo | |
Flacone rotondo | |
7,64in. | |
28/R4 | |
Tappo a vite con beccuccio |
16,91 once | |
Per l'uso come flacone contagocce o dosatore | |
LDPE | |
Sì | |
Narrow, Threaded | |
194 mm | |
Per l'uso come flacone contagocce o dosatore | |
Polipropilene | |
73 mm | |
Sì |