Learn More
Azlon™ Bottiglie per liquido di lavaggio con indicazioni multilingue in LDPE Azlon™
Con simboli del Sistema mondiale armonizzato, il rombo NFPA, frasi relative ai rischi e informazioni di sicurezza stampati. Le spruzzette in LDPE Azlon™ con indicazioni multilingue mostrano il nome della sostanza chimica e le informazioni di sicurezza chiave in quattro lingue europee, eliminando la necessità di moltiplicare la produzione di spruzzette a seconda del paese in cui vengono utilizzate.
37.55€ - 86.75€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Chemical Label | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Chemical Label | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12580446
|
Azlon™
WGW535PML |
250 ml | Etanolo | Indelibly printed in English, French, German and Spanish |
50.65€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
11946815
|
Azlon™
WGW532PML |
250 ml | Methanol | Indelibly printed in English, French, German and Spanish |
38.15€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 04-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12166220
|
Azlon™
WGW530PML |
250 ml | Acqua | Stampa indelebile in inglese, francese, tedesco e spagnolo |
48.80€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
12570446
|
Azlon™
WGW531PML |
250 ml | Acetone | Indelibly printed in English, French, German and Spanish |
68.57€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
12186220
|
Azlon™
WGW533PML |
250 ml | Isopropanolo | Stampa indelebile in inglese, francese, tedesco e spagnolo |
47.50€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
12560446
|
Azlon™
WGW602PML |
250 ml | Deionized Water | Indelibly printed in English, French, German and Spanish |
48.75€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
12106230
|
Azlon™
WGW534PML |
250 mL | I. M. S. | Indelibly printed in English, French, German and Spanish |
37.55€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12550446
|
Azlon™
WGW600PML |
250 ml | Distilled Water | Indelibly printed in English, French, German and Spanish |
53.90€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11966815
|
Azlon™
WGW537PML |
500 ml | Acetone | Indelibly printed in English, French, German and Spanish |
82.90€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10233610
|
Azlon™
WGW538PML |
500 ml | Metanolo | Indelibly printed in English, French, German and Spanish |
57.80€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10529950
|
Azlon™
WGW536PML |
500 ml | Acqua | Indelibly printed in English, French, German and Spanish |
86.75€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
11343514
|
Azlon™
WGW541PML |
500 ml | Etanolo | Indelibly printed in Norwegian, Dutch, Swedish and English |
65.79€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10690121
|
Azlon™
WGW539PML |
500 ml | Isopropanolo | Indelibly printed in English, French, German and Spanish |
69.85€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10203370
|
Azlon™
WGW603PML |
500 ml | Acqua deionizzata | Stampa indelebile in inglese, francese, tedesco e spagnolo |
85.95€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10293700
|
Azlon™
WGW540PML |
500 ml | I. M. S. | Indelibly printed in English, French, German and Spanish |
42.95€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10191740
|
Azlon™
WGW601PML |
500 ml | Acqua distillata | Stampa indelebile in inglese, francese, tedesco e spagnolo |
60.80€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
12347522
|
Azlon™
WGW536PMLS |
500 mL | Water | Indelibly printed in Norwegian, Danish, Swedish and English |
40.10€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12327522
|
Azlon™
WGW603PMLS |
500 mL | Deionized Water | Indelibly printed in Norwegian, Dutch, Swedish and English |
40.10€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12317522
|
Azlon™
WGW601PMLS |
500 ml | Distilled Water | Indelibly printed in Norwegian, Danish, Swedish and English |
40.10€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15347037
|
Azlon™
WGW601PMLR |
500 mL | Distilled Water | Indelibly printed in Russian, Polish, German and English | N/A | N/A | N/A | ||
15397037
|
Azlon™
WGW601PMLME |
500 mL | Distilled Water | Indelibly printed in Arabic, French and English |
45.75€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Imprinted with Globally Harmonized Symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information. Azlon™ LDPE Multi-lingual Printed Wash Bottles display chemical names and key safety information in four European languages, eliminating the need for multiple wash bottles across European language speaking countries.
- Spruzzette a collo ampio con indicazioni multilingue
- Stampate con inchiostro indelebile
- Chiusure monopezzo in PP con codifica a colori che mantengono la forma durante l'uso
- Chiusure caratterizzate da un'apertura con beccuccio di precisione per un controllo accurato
- Disponibili in tre etichette resistenti all'acqua e cinque etichette resistenti a solventi
Specifica
LDPE |