Learn More
Azlon™ Bottiglie per liquido di lavaggio con indicazioni multilingue in LDPE Azlon™
Codice prodotto. 15347037
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 mL
Chemical Label:
Acetone
Acqua
Acqua deionizzata
Acqua distillata
Deionized Water
Distilled Water
Etanolo
I. M. S.
Isopropanolo
Metanolo
Methanol
Water
Descrizione:
Indelibly printed in Arabic, French and English
Indelibly printed in English, French, German and Spanish
Indelibly printed in Norwegian, Danish, Swedish and English
Indelibly printed in Norwegian, Dutch, Swedish and English
Indelibly printed in Russian, Polish, German and English
Stampa indelebile in inglese, francese, tedesco e spagnolo
Con simboli del Sistema mondiale armonizzato, il rombo NFPA, frasi relative ai rischi e informazioni di sicurezza stampati. Le spruzzette in LDPE Azlon™ con indicazioni multilingue mostrano il nome della sostanza chimica e le informazioni di sicurezza chiave in quattro lingue europee, eliminando la necessità di moltiplicare la produzione di spruzzette a seconda del paese in cui vengono utilizzate.
Imprinted with Globally Harmonized Symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information. Azlon™ LDPE Multi-lingual Printed Wash Bottles display chemical names and key safety information in four European languages, eliminating the need for multiple wash bottles across European language speaking countries.
  • Multi-lingual wide neck wash bottles
  • Indelibly printed
  • Fitted with color-coded, one-piece PP closures that maintain their shape in use
  • Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
  • Available in three water and five solvent labels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Descrizione Indelibly printed in Russian, Polish, German and English
Materiale LDPE
Chemical Label Distilled Water