Learn More
Axygen™ Gel Cutting Tips: 1.1 x 6.5mm
Universal fit for research grade pipettes.
152.88€ - 1116.57€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 1000 μL |
---|---|
Sterilità | Non sterile |
Colore | Trasparente |
Lunghezza (sistema metrico) | 1.1 x 6.5 mm |
Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase Free |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12575717
|
Axygen™
TGL-1165 |
BUlk |
792.92€
pezzi 2500 |
Spedizione stimata: 07-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12726629
|
Axygen™
TGL-1165-R |
In rack |
1116.57€
pezzi 2400 |
Spedizione stimata: 07-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12548017
|
Axygen™
TGL-1165-R |
In rack | N/A | ||||||
Descrizione
Axygen™ Gel Cutting Tips are designed to remove bands from agarose gel. These polypropylene tips are nonpyrogenic and RNase-/DNase-free.
- Designed for removing bands from agarose gel
- One handed operation
- Push button gel release
- Ejector button tip release
- Avoid cross contamination
- Tips fit standard 1000 μL pipettors
- These polypropylene tips are nonpyrogenic and RNase-/DNase-free.
- Nonpyrogenic
- Nonsterile
Specifica
1000 μL | |
Trasparente | |
DNase, RNase Free | |
Yes | |
2, 5μL |
Non sterile | |
1.1 x 6.5 mm | |
Gel Loading | |
Polipropilene |