Learn More
Axygen™ Gel Cutting Tips: 1.1 x 6.5mm
Universal fit for research grade pipettes.
Marca:  Axygen™ TGL-1165
Codice prodotto. 12575717
  • 792.92€ / pezzi 2500
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-11-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Axygen™ Gel Cutting Tips are designed to remove bands from agarose gel. These polypropylene tips are nonpyrogenic and RNase-/DNase-free.
  • Designed for removing bands from agarose gel
  • One handed operation
  • Push button gel release
  • Ejector button tip release
  • Avoid cross contamination
  • Tips fit standard 1000 μL pipettors
  • These polypropylene tips are nonpyrogenic and RNase-/DNase-free.
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1000 μL
Trasparente
DNase, RNase Free
Gel Loading
Yes
2, 5μL
Non sterile
1.1 x 6.5 mm
BUlk
250 Tips/Pk, 10 Packs/Cs
Polipropilene