Learn More
Axygen™ 200 μL Universal Pipetter Tips: 200 μL, Beveled, Reference
GREENER_CHOICE
Per una vasta gamma di pipette mono e multicanale
27.78€ - 555.65€
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 1 a 200 μl
Filtrato Non-filtered
Graduated Yes
Materiale Polipropilene
Graduazioni 10, 50, 100 μl
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Sterilità Colore Formato Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Sterilità Colore Formato Prezzo Quantità e disponibilità  
12561368
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Axygen™
TR-222-C
Non sterile Trasparente BUlk Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12126890
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Axygen™
TR-222-C
Non sterile Trasparente BUlk
27.78€
pezzi 1000
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
12581298
Vedere i documenti
Axygen™
TR-222-C-L-STK
Non sterile Trasparente Ricarica
287.75€
pezzi 4800
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-10-2025
Aggiungi al carrello
12525547
Vedere i documenti
Axygen™
TR-222-C-R
Non sterile Trasparente In rack
54.03€
pezzi 960
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12535547
Vedere i documenti
Axygen™
TR-222-C-R-S
Trasparente In rack
64.90€
pezzi 960
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-10-2025
Aggiungi al carrello
12545547
Vedere i documenti
Axygen™
TR-222-Y-R
Non sterile Giallo In rack
61.49€
pezzi 960
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12555547
Vedere i documenti
Axygen™
TR-222-Y-R-S
Sterile Giallo In rack
65.14€
pezzi 960
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-10-2025
Aggiungi al carrello
12581368
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Axygen™
TR-222-Y
Non sterile Giallo BUlk
555.65€
pezzi 20000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-06-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • La smussatura ottimizzata del puntale riduce la ritenuta del campione e migliora la precisione della pipettatura
  • La massima capacità di recupero permette il completo recupero di campioni preziosi, risparmiando reagenti costosi
  • Puntali con foro ampio con dimensioni orifizio: 0.062 poll. (1.52 mm), che li rendono ideali per la pipettatura di materiali viscosi, DNA genomico o colture cellulari delicate
  • Le graduazioni consentono di verificare visivamente il volume di estrazione del pipettatore
  • I puntali presterilizzati sono irradiati con fascio di elettroni, per prevenire la degradazione del prodotto
  • L’ambiente di produzione in camera sterile certifica l’idoneità dei prodotti come sicuri per RNasi, DNasi e pirogeni
Order Info
Disponibili nei formati in stock, in rack o rack impilato.
Specifica
Specifica
Da 1 a 200 μl
Yes
10, 50, 100 μl
Non-filtered
Polipropilene
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Axygen™ 200 μL Universal Pipetter Tips: 200 μL, Beveled, Reference