Learn More
Axygen™ 200 μL Universal Pipetter Tips: 200 μL, Beveled, Reference
GREENER_CHOICE
Per una vasta gamma di pipette mono e multicanale
Marca:  Axygen™ TR-222-Y
Codice prodotto. 12581368
  • 555.65€ / pezzi 20000
Spedizione stimata: 12-06-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • La smussatura ottimizzata del puntale riduce la ritenuta del campione e migliora la precisione della pipettatura
  • La massima capacità di recupero permette il completo recupero di campioni preziosi, risparmiando reagenti costosi
  • Puntali con foro ampio con dimensioni orifizio: 0.062 poll. (1.52 mm), che li rendono ideali per la pipettatura di materiali viscosi, DNA genomico o colture cellulari delicate
  • Le graduazioni consentono di verificare visivamente il volume di estrazione del pipettatore
  • I puntali presterilizzati sono irradiati con fascio di elettroni, per prevenire la degradazione del prodotto
  • L’ambiente di produzione in camera sterile certifica l’idoneità dei prodotti come sicuri per RNasi, DNasi e pirogeni
Order Info
Disponibili nei formati in stock, in rack o rack impilato.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Da 1 a 200 μl
Non sterile
BUlk
1,000 Tips/Pk., 20 Packs/Cs.
Yes
10, 50, 100 μl
Non-filtered
Giallo
DNase, RNase, and Pyrogen free
Smussato, Universal
Ampia varietà di pipettatori singoli e multicanale
Polipropilene