Learn More
Axygen™ 200 μL Universal Pipetter Tips: 200 μL, Beveled, Reference
Per una vasta gamma di pipette mono e multicanale
Marca: Axygen™ TR-222-C-L-STK
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- La smussatura ottimizzata del puntale riduce la ritenuta del campione e migliora la precisione della pipettatura
- La massima capacità di recupero permette il completo recupero di campioni preziosi, risparmiando reagenti costosi
- Puntali con foro ampio con dimensioni orifizio: 0.062 poll. (1.52 mm), che li rendono ideali per la pipettatura di materiali viscosi, DNA genomico o colture cellulari delicate
- Le graduazioni consentono di verificare visivamente il volume di estrazione del pipettatore
- I puntali presterilizzati sono irradiati con fascio di elettroni, per prevenire la degradazione del prodotto
- L’ambiente di produzione in camera sterile certifica l’idoneità dei prodotti come sicuri per RNasi, DNasi e pirogeni
Order Info
Disponibili nei formati in stock, in rack o rack impilato.
Specifica
Graduated pipet tip | |
Non-filtered | |
Trasparente | |
Ricarica | |
96 Tips/Rack, 5 Racks/Stack, 10 Stacks/Cs | |
Universal Fit | |
Polipropilene |
1 to 200 μL | |
Non sterile | |
DNase, RNase Free | |
Beveled, Low Retention | |
Single-use | |
Yes | |
10, 50, 100μL |