Learn More
Axygen™ 2.0 mL Conical Screw Cap Tubes
Features O-ring resistant to many commonly-used laboratory chemicals
144.50€ - 256.80€
Specifica
Certificazione/Conformità RNase, DNase, pyrogen-free
Materiale chiusura Polypropylene
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Materiale Polypropylene
Formato Non-looped
Visualizza altre specifiche
Prodotti 13
Codice del prodotto Marca Sterilità Colore chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Sterilità Colore chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
11344175
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-200-A
Non-sterile Assorted Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11364175
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-200-B
Non-sterile Blue Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11394175
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-200-C-S
Sterile Clear
242.02€
pezzi 500
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-11-2025
Aggiungi al carrello
11354175
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-200-A-S
Sterile Assorted
256.80€
pezzi 500
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11384175
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-200-C
Non-sterile Clear
160.49€
pezzi 500
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11374175
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-200-BR
Non-sterile Brown Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11304185
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-200-G
Non-sterile Green Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11314185
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-200-GR
Non-sterile Gray Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11324185
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-200-O
Non-sterile Orange Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11344185
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-200-R
Non-sterile Red Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11334185
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-200-P
Non-sterile Pink Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11394195
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-200-V
Non-sterile Violet Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11304205
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-200-W
Non-sterile White Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Serve a broad range of laboratory needs including collection, processing, centrifugation, storage and packaging/shipping.
  • Available as presterilized and nonsterile
  • Nonsterile cap tubes have unattached, non-looped caps with O-rings
  • Presterilized cap tubes have non-looped caps attached with O-rings
  • Threaded O-ring design ensures uniform closure allowing centrifugation up to 20,000 x g
  • Maxymum Recovery™ screw cap tubes available as special order
  • Caps available in range of colors for easy sample identification
Specifica
Specifica
RNase, DNase, pyrogen-free
2 mL
Non-looped
Screw Cap
20,000 x g
Polypropylene
Polypropylene
O-ring
Conical
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Axygen™ 2.0 mL Conical Screw Cap Tubes