Learn More
Axygen™ 2.0 mL Conical Screw Cap Tubes
Features O-ring resistant to many commonly-used laboratory chemicals
Marca:  Axygen™ SCT-200-B
Codice prodotto. 11364175
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Serve a broad range of laboratory needs including collection, processing, centrifugation, storage and packaging/shipping.
  • Available as presterilized and nonsterile
  • Nonsterile cap tubes have unattached, non-looped caps with O-rings
  • Presterilized cap tubes have non-looped caps attached with O-rings
  • Threaded O-ring design ensures uniform closure allowing centrifugation up to 20,000 x g
  • Maxymum Recovery™ screw cap tubes available as special order
  • Caps available in range of colors for easy sample identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
RNase, DNase, pyrogen-free
Polypropylene
Polypropylene
O-ring
No
Conical
Blue
2 mL
Non-looped
Non-sterile
Screw Cap
20,000 x g