Learn More
Cole-Parmer™ PVDF Compression to Male Threaded Adapter Fittings
These compression fittings are an excellent choice to connect rigid tubing systems, with higher pressure resistance than that provided by barbed fittings.
11.00€ - 14.30€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | PVDF |
Quantità confezione | 1 Each |
Metodo di sterilizzazione | Autoclave or Ethylene Oxide |
Product Type | Compression Fitting |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Dimensione della porta | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Dimensione della porta | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11739519
|
Cole-Parmer™
06385-81 |
1/4 tubing O.D. x 1/8 in. NPT(M) Thread | 7/32 in. orifice; 1 x 5/8 in. | 1/8 in. NPT(M) |
11.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11744749
|
Cole-Parmer™
06385-82 |
1/4 tubing O.D. x 1/4 in. NPT(M) Thread | 7/32 in. orifice; 1-3/16 x 5/8 in. | 1/4 in. NPT(M) |
11.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11764749
|
Cole-Parmer™
06385-85 |
3/8 tubing O.D. x 3/8 in. NPT(M) Thread | 11/32 in. orifice; 1-13/32 x 13/16 in. | 3/8 in. NPT(M) | N/A | ||||
11754749
|
Cole-Parmer™
06385-84 |
3/8 tubing O.D. x 1/4 in. NPT(M) Thread | 5/16 in. orifice; 1-11/32 x 13/16 in. | 1/4 in. NPT(M) | N/A | ||||
Descrizione
- For rigid tubing systems, including tubing made from fluoropolymers, other rigid plastics, and metals
- Assemble the fitting to tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal
- No leaks, flow restrictions and costly downtime
- Sterilization by autoclave or ethylene oxide (ETO)
Specifica
Autoclavable | |
1 Each | |
Compression Fitting |
PVDF | |
Autoclave or Ethylene Oxide |