Learn More
Cole-Parmer™ PVDF Compression to Male Threaded Adapter Fittings
These compression fittings are an excellent choice to connect rigid tubing systems, with higher pressure resistance than that provided by barbed fittings.
Marca:  Cole-Parmer™ 06385-84
Codice prodotto. 11754749
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For rigid tubing systems, including tubing made from fluoropolymers, other rigid plastics, and metals
  • Assemble the fitting to tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal
  • No leaks, flow restrictions and costly downtime
  • Sterilization by autoclave or ethylene oxide (ETO)
Specifica
Specifica
Autoclavable
3/8 tubing O.D. x 1/4 in. NPT(M) Thread
5/16 in. orifice; 1-11/32 x 13/16 in.
1/4 in. NPT(M)
PVDF
1 Each
Autoclave or Ethylene Oxide
Compression Fitting