Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Pipette Tips in Bulk Packaging
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Pipette tips seal in contaminants, providing bi-directional protection for samples and pipettes. Fits most pipettes.
78.50€ - 649.00€
Specifica
Filtrato | Con filtro |
---|---|
Colore | Trasparente |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Formato | BUlk |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15201619
|
Thermo Scientific™
2065EB |
100 μL | N/A | ||||||
10314451
![]() |
Thermo Scientific™
2180B |
5 mL |
78.50€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10208710
|
Thermo Scientific™
2069B |
200 μL | N/A | ||||||
Descrizione
ART™ Barrier tips are not the same as traditional filter pipette tips. ART Barrier tips contain a one-of-a-kind, self-sealing barrier that seals in aerosol and liquid contaminants on contact, providing bi-directional protection from contamination for pipettes and samples.
- Universal Tip, fits most brands of pipettes
- ART™ tips are certified to be free DNase, RNase, DNA, ATP, Endotoxin, and Pyrogens
- Convenient bulk packaging for high volume usage
- Sterile
- Low Retention
- Racked with lift-off lid
Specifica
Con filtro | |
Not Autoclavable | |
Single-use | |
ART |
Trasparente | |
BUlk | |
Universal Fit | |
Virgin Polypropylene |