Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Pipette Tips in Bulk Packaging
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Pipette tips seal in contaminants, providing bi-directional protection for samples and pipettes. Fits most pipettes.
Marca:  Thermo Scientific™ 2069B
Codice prodotto. 10208710
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
ART™ Barrier tips are not the same as traditional filter pipette tips. ART Barrier tips contain a one-of-a-kind, self-sealing barrier that seals in aerosol and liquid contaminants on contact, providing bi-directional protection from contamination for pipettes and samples.
  • Universal Tip, fits most brands of pipettes
  • ART™ tips are certified to be free DNase, RNase, DNA, ATP, Endotoxin, and Pyrogens
  • Convenient bulk packaging for high volume usage
  • Sterile
  • Low Retention
  • Racked with lift-off lid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ART 200, Filtered, Non-sterile, Bulk
Con filtro
Trasparente
Not Autoclavable
2.32 in
DNase, RNase, DNA, ATP, Endotoxin, and Pyrogen Free
BUlk
5 bags of 1000 tips each
Single-use
ART
200 μL
Non sterile
bulk - no rack
ART 200
5.88 cm
Self-sealing ART Barrier
Micro Point
5000 tips
Universal Fit
Virgin Polypropylene