Learn More
Ansell Guanti in espanso rivestito in nitrile HyFlex™
GREENER_CHOICE
Foam nitrile coating enhances grip capabilities which allows workers to easily perform tactile tasks. Gloves are tailored at the base of the pinky finger to better conform to the natural contour of the hand.
73.20€
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Area rivestita Palm, Fingers
Coating Material Nitrile Foam
Colore Gray, White
Cut Resistance Rating ANSI A1
Visualizza altre specifiche
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12610762
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
11800060
6
73.20€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11796394
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
11800070
7
73.20€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-07-2025
Aggiungi al carrello
11736414
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
11800090
9
73.20€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11716723
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
11800100
10
73.20€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12600762
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
11800110
11
73.20€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ansell ZONZ™ Comfort Fit technology for enhanced fit and improved feel
  • New design provides more durability than previous formulations
  • Foam coating increases breathability for user comfort
  • Proprietary washing process efficiently extracts impurities to deliver a cleaner, more comfortable glove
  • Enhanced grip capabilities in dry and slightly oily environments
Specifica
Specifica
ANSI 3
Nitrile Foam
ANSI A1
Specific
Nylon
Automotive Repairs, Heavy Equipment Operation, Metal Fabrication, and Light Chemical Handling
Polybag
Palm, Fingers
Gray, White
No Texture
Seamless Knit Gloves
Knit
11-800