Learn More
Ansell Guanti in espanso rivestito in nitrile HyFlex™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12600762 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Size:
6
7
9
10
11
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Foam nitrile coating enhances grip capabilities which allows workers to easily perform tactile tasks. Gloves are tailored at the base of the pinky finger to better conform to the natural contour of the hand.
  • Ansell ZONZ™ Comfort Fit technology for enhanced fit and improved feel
  • New design provides more durability than previous formulations
  • Foam coating increases breathability for user comfort
  • Proprietary washing process efficiently extracts impurities to deliver a cleaner, more comfortable glove
  • Enhanced grip capabilities in dry and slightly oily environments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Area rivestita Palm, Fingers
Coating Material Nitrile Foam
Colore Gray, White
Cut Resistance Rating ANSI A1
Finitura esterna No Texture
Hand Specific
Latex Free
Materiale Nylon
Product Type Seamless Knit Gloves
Size 11
Da utilizzare con (applicazione) Automotive Repairs, Heavy Equipment Operation, Metal Fabrication, and Light Chemical Handling
Stile polso guanto Knit
Tipo di imballaggio Polybag
Serie 11-800