Learn More
Ammonium Bicarbonate, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Reagent Grade,≥99.0%
22.38€ - 67.02€
Identificatori chimici
CAS | 1066-33-7 |
---|---|
Formula molecolare | C3H8N2O9Zn2 |
Molecular Weight (g/mol) | 346.86 |
Numero MDL | MFCD00012138 |
InChI Key | QOPSSYZLVIENBR-UHFFFAOYSA-J |
Sinonimo | ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327 |
PubChem CID | 14013 |
IUPAC Name | azanium;hydrogen carbonate |
SMILES | [NH4+].[NH4+].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15647660
|
Honeywell Research Chemicals
A6141-25G |
25 g | Flacone in polietilene | N/A | |||||
15657660
|
Honeywell Research Chemicals
A6141-500G |
500 g | Flacone in polietilene | N/A | |||||
15637660
|
Honeywell Research Chemicals
A6141-1KG |
1 kg | Flacone in polietilene | N/A | |||||
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Identificatori chimici
1066-33-7 | |
346.86 | |
QOPSSYZLVIENBR-UHFFFAOYSA-J | |
14013 | |
[NH4+].[NH4+].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O |
C3H8N2O9Zn2 | |
MFCD00012138 | |
ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327 | |
azanium;hydrogen carbonate |
Specifica
Ammonium bicarbonate | |
1066-33-7 | |
8 (at 20°C) | |
NH4HCO3 | |
4329606 | |
QOPSSYZLVIENBR-UHFFFAOYSA-J | |
azanium;hydrogen carbonate | |
14013 | |
≥99% | |
Solid |
60°C | |
Colorless | |
C3H8N2O9Zn2 | |
MFCD00012138 | |
ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327 | |
[NH4+].[NH4+].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O | |
346.86 | |
79.06g/mol | |
Ammoniacal | |
1.58g/cm3 at 20°C; Vapor Density: 2.7 (vs air) |
Sicurezza e movimentazione
P301 + P312 + P330
missing translation for 'rtecsNumber' : 213-911-5
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Ammonium bicarbonate
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.