Learn More
Ammonium Bicarbonate, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Codice prodotto. 15637660 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Reagent Grade,≥99.0%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1066-33-7
Formula molecolare C3H8N2O9Zn2
Molecular Weight (g/mol) 346.86
Numero MDL MFCD00012138
InChI Key QOPSSYZLVIENBR-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
IUPAC Name dizinc(2+) diammonium tricarbonate
SMILES [NH4+].[NH4+].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium bicarbonate
Punto di fusione 60°C
Colore Colorless
pH 8 (at 20°C)
Quantità 1 kg
Formula lineare NH4HCO3
Beilstein 4329606
Peso formulazione 79.06g/mol
Percent Purity ≥99%
Odore Ammoniacal
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Solid
Densità 1.58g/cm3 at 20°C; Vapor Density: 2.7 (vs air)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium bicarbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.