Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Wear a mask
Sign compliant to ISO 7010.
12.65€ - 37.55€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
---|---|
Materiale | Aluminum |
Quantità | 1 Ea. |
Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
Spessore | 1.016 mm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15694527
|
Brady™
820216 |
100 mm |
12.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15604537
|
Brady™
820217 |
200 mm |
15.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15614537
|
Brady™
820218 |
315 mm |
37.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Aluminum
- For indoor and outdoor use
Specifica
ISO 7010 | |
1 Ea. | |
1.016 mm | |
Round | |
White on Blue |
Aluminum | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 140°C | |
Global |