Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Wear a mask
Sign compliant to ISO 7010.
Marca: Brady™ 820218
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Aluminum
- For indoor and outdoor use
Specifica
ISO 7010 | |
Aluminum | |
315 mm | |
1.016 mm | |
Round | |
White on Blue |
PIC M016-Dia 315-AL-CRD/1 | |
1 Ea. | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 140°C | |
Global |