Learn More
Thermo Scientific™ Aluminum Crimp Seals with Prefitted Septa for 12 x 32mm Vials
You can count on a secure, leak-resistant seal with Thermo Scientific™ National Aluminum Crimp Seals.
25.36€ - 303.00€
Specifica
Tipo Crimp Cap
Dimensione chiusura 11 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 12 x 32 mm Vials
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Colore Setto Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Setto Prezzo Quantità e disponibilità  
12493728
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C4011-37
Gray, Silver Chlorobutyl Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12403738
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C4011-3A
Silver Polypropylene Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12443738
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C4011-4Y
Yellow, Red, White PTFE/Silicone Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12413778
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C4011-5A
Silver, Black Viton Elastomer Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
You can count on a secure, leak-resistant seal with Thermo Scientific™ National Aluminum Crimp Seals.
  • Anodized aluminum seals fit all 11mm crimp-top vials
  • Seal 2000™ material is specially formulated for improved background performance over PTFE/red rubber
  • Viton™ septa perform well with ECD detectors and are resistant to many aggressive solvents
Specifica
Specifica
Crimp Cap
11 mm
12 x 32 mm Vials