Learn More
Thermo Scientific™ Aluminum Crimp Seals with Prefitted Septa for 12 x 32mm Vials
You can count on a secure, leak-resistant seal with Thermo Scientific™ National Aluminum Crimp Seals.
Marca:  Thermo Scientific™ C4011-5A
Codice prodotto. 12413778
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
You can count on a secure, leak-resistant seal with Thermo Scientific™ National Aluminum Crimp Seals.
  • Anodized aluminum seals fit all 11mm crimp-top vials
  • Seal 2000™ material is specially formulated for improved background performance over PTFE/red rubber
  • Viton™ septa perform well with ECD detectors and are resistant to many aggressive solvents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Silver
Aluminum
Viton Elastomer, Aluminum
National
11 mm
Black Viton Elastomer Septa; Silver Aluminum Seal
Silver, Black
Viton Elastomer
Crimp Cap
12 x 32 mm Vials