Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-500\85-502\85-504 Isolator Box Gloves
High quality material, in compliance with FDA CFR21. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves are designed for increased comfort and protection in critical areas.
1325.00€ - 1350.00€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Hand | Ambidextrous |
Latex Free | Yes |
Materiale | EPDM |
Product Type | Isolator, RABS Gloves |
Codice del prodotto | Marca | Size | Dimensioni porta (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Dimensioni porta (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15586224
|
Ansell™
85500110 |
11 | 203 mm |
1325.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15596224
|
Ansell™
85500095 |
9.5 | 203 mm |
1325.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15526234
|
Ansell™
85502110 |
11 | 250 mm |
1350.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15536234
|
Ansell™
85502095 |
9.5 | 250 mm |
1350.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15566234
|
Ansell™
85504110 |
11 | 300 mm |
1350.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15576234
|
Ansell™
85504095 |
9.5 | 300 mm |
1350.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
- Ideal applications: electronics, pharmaceuticals
- Designed for repeated autoclave sterilization (up to 50 times), reducing the need for glove replacements
- Comfortable and dexterous with great tactile sensitivity
- Resistant against hydrogen peroxide solutions and common disinfecting chemicals
- Resists aging from exposure to oxygen, UV rays and ozone
- Withstands temperatures up to 130°C for repeated sterilization
- Halogen-free: suitable for disposal by incineration
- Available port sizes fit most isolator glove boxes
Specifications
Black | |
Yes | |
Isolator, RABS Gloves | |
0.016 in. | |
Pharmaceuticals, electronics | |
Case | |
800 mm |
Ambidextrous | |
EPDM | |
130°C | |
0.4 mm | |
Smooth | |
Hydrogen peroxide solutions and common disinfecting chemicals |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.