Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-500\85-502\85-504 Isolator Box Gloves
High quality material, in compliance with FDA CFR21. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves are designed for increased comfort and protection in critical areas.
Marca: Ansell™ 85504095
934.53 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Black | |
Yes | |
Isolator, RABS Gloves | |
130°C | |
0.4 mm | |
Smooth | |
300 mm | |
85-504 |
Ambidextrous | |
EPDM | |
9.5 | |
0.016 in. | |
Pharmaceuticals, electronics | |
Case | |
Hydrogen peroxide solutions and common disinfecting chemicals | |
800 mm |