Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 58-530W Series Nitrile Immersion Gloves
Recommended for indoor applications. Enables users to handle wet or oily objects with less grip force and more control. The patented Ansell Grip TechnologyTM ensures that the coating polymer does not penetrate the liner during manufacture to prevent the likelihood of chemical leakage onto the skin.
77.90€
Specifica
Materiale parte posteriore Nitrile
Materiale polso Nitrile
Coating Material Nitrile
Product Type Immersion Gloves
Stile 58-530W
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12619741
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell™
58530W070
7
77.90€
6 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
12699731
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell™
58530W100
10
77.90€
6 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-07-2025
Aggiungi al carrello
12609741
Vedere i documenti
Ansell™
58530W110
11
77.90€
6 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-09-2025
Aggiungi al carrello
12629741
Vedere i documenti
Ansell™
58530W080
8
77.90€
6 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-09-2025
Aggiungi al carrello
12639741
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell™
58530W090
9
77.90€
6 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Nitrile polymer coating reduces chemical leakage onto skin
  • For indoor applications
  • Nylon liner
  • Gauntlet cuff
  • Sea green shell, anthracite grey dip color
Specifica
Specifica
Nitrile
Nitrile
58-530W
Nylon
6 Pairs
58-530W
Nitrile
Immersion Gloves
Guanto con manichetta
White Nylon
Resistenza chimica