Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 58-530W Series Nitrile Immersion Gloves
Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Descrizione
- Nitrile polymer coating reduces chemical leakage onto skin
- For indoor applications
- Nylon liner
- Gauntlet cuff
- Sea green shell, anthracite grey dip color
Specifica
Specifica
Materiale parte posteriore | Nitrile |
Materiale polso | Nitrile |
Coating Material | Nitrile |
Product Type | Immersion Gloves |
Size | 8 |
Stile | 58-530W |
Stile polso guanto | Guanto con manichetta |
Materiale rivestimento interno | Nylon |
Rivestimento interno | White Nylon |
Quantità | 6 Pairs |