Learn More
Ansell™ AlphaTec™ AquaDri™ Chemical Immersion Gloves
Two-layer construction keeps hands dryer for longer and with greater comfort and performance. Superior nitrile film provides advanced chemical protection against incidental exposure to bases, oils, fuels, some solvents, greases and animal fats.
109.00€
Specifica
Product Type Immersion Gloves
Spessore (sistema metrico) 0.3 mm
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Materiale rivestimento interno Aquadri™ 2
Quantità 72 Pairs
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15393422
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell™
58335070
7
109.00€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-07-2025
Aggiungi al carrello
15323442
Vedere i documenti
Ansell™
58335100
10
109.00€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-09-2025
Aggiungi al carrello
15383432
Vedere i documenti
Ansell™
58335080
8
109.00€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-09-2025
Aggiungi al carrello
15303442
Vedere i documenti
Ansell™
58335090
9
109.00€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Inner soft foam coating for moisture absorption
  • Nitrile film provides advanced chemical protection
  • Reversed-lozenge finish provides improved dry and wet grip
  • Nitrile compound for snag, puncture and abration protection
  • Foldable gutter cuff to prevent dripping on forearm
Specifica
Specifica
Immersion Gloves
Guanto con manichetta
72 Pairs
58-335
0.3 mm
Aquadri™ 2
Resistenza chimica