Learn More
Ansell™ AlphaTec™ AquaDri™ Chemical Immersion Gloves
Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Descrizione
- Inner soft foam coating for moisture absorption
- Nitrile film provides advanced chemical protection
- Reversed-lozenge finish provides improved dry and wet grip
- Nitrile compound for snag, puncture and abration protection
- Foldable gutter cuff to prevent dripping on forearm
Specifica
Specifica
Colore | Green |
Materiale | Nitrile |
Product Type | Immersion Gloves |
Size | 8 |
Spessore (sistema metrico) | 0.3 mm |
Stile polso guanto | Guanto con manichetta |
Materiale rivestimento interno | Aquadri™ 2 |
Quantità | 72 Pairs |
Resistente a | Resistenza chimica |
Serie | 58-335 |