Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 58-128
Destrezza migliorata con protezione chimica per mansioni leggere e ANSELL GRIP Technology™
136.00€
Specifica
Materiale parte posteriore | Nitrile |
---|---|
Certificazione/Conformità | EN ISO 374-1:2016/Type A/JKOPST, EN ISO 374-5:2016/Virus, EN388:2016/X121A |
Classificazione | Category III |
Area rivestita | Bonding |
Materiale polso | Nitrile |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15836942
![]() |
Ansell™
58128070 |
7 |
136.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15846942
![]() |
Ansell™
58128080 |
8 |
136.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15856942
![]() |
Ansell™
58128090 |
9 |
136.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15866942
![]() |
Ansell™
58128100 |
10 |
136.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15876942
![]() |
Ansell™
58128110 |
11 |
136.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Con la sua formulazione unica 'Thin Nitrile Technology™', il nuovo guanto AlphaTec™ 58-128 offre una nuova dimensione alle
- prestazioni caratterizzate da flessibilità ottimale: la mano può, così, muoversi in modo naturale, senza costrizioni.
- La sottile barriera di nitrile garantisce una protezione superiore della mano dai fluidi di contatto irritanti, mentre la Ansell Grip Technology™ offre una manipolazione più precisa di parti bagnate o di piccole dimensioni.
- Il disegno combina una fodera a filo continuo aperta nella trama e un rivestimento con formulazione in nitrile elastico, per migliori proprietà di destrezza, tattilità e comfort
Specifica
Nitrile | |
Category III | |
Nitrile | |
Enhanced Dexterity with Light Duty Chemical Protection and ANSELL GRIP Technology™ | |
Gray, Green | |
Reusable | |
Industrial grade | |
Sì | |
Non-sterile | |
0.175 mm | |
Chemical & Liquid Protection | |
Straight | |
Bonding | |
Polybag/cardboard box | |
JKOPST |
EN ISO 374-1:2016/Type A/JKOPST, EN ISO 374-5:2016/Virus, EN388:2016/X121A | |
Bonding | |
Index | |
Nitrile | |
1.5 | |
Sandpatch | |
Specific | |
Powder Free | |
58-128 | |
Full finger | |
green | |
Nylon | |
58-128 | |
12 pair/bag, 144 pair/carton | |
AlphaTec™ series |