Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 58-128
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15846942 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Destrezza migliorata con protezione chimica per mansioni leggere e ANSELL GRIP Technology™
  • Con la sua formulazione unica 'Thin Nitrile Technology™', il nuovo guanto AlphaTec™ 58-128 offre una nuova dimensione alle
  • prestazioni caratterizzate da flessibilità ottimale: la mano può, così, muoversi in modo naturale, senza costrizioni.
  • La sottile barriera di nitrile garantisce una protezione superiore della mano dai fluidi di contatto irritanti, mentre la Ansell Grip Technology™ offre una manipolazione più precisa di parti bagnate o di piccole dimensioni.
  • Il disegno combina una fodera a filo continuo aperta nella trama e un rivestimento con formulazione in nitrile elastico, per migliori proprietà di destrezza, tattilità e comfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Materiale parte posteriore Nitrile
Certificazione/Conformità EN ISO 374-1:2016/Type A/JKOPST, EN ISO 374-5:2016/Virus, EN388:2016/X121A
Chlorinated No
Classificazione Category III
Area rivestita Bonding
Materiale polso Nitrile
Stile di taglio Index
Descrizione Enhanced Dexterity with Light Duty Chemical Protection and ANSELL GRIP Technology™
Applicazioni Industrial
Coating Material Nitrile
Colore Gray, Green
Cut Resistance Rating 1.5
Monouso Reusable
Finitura esterna Sandpatch
Finger Thickness (English) 0.024 in.
Finger Thickness (Metric) 0.6 mm
Grado Industrial grade
Hand Specific
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 0.022 in.
Palm Thickness (Metric) 0.58 mm
Powdered Powder Free
Product Type Chemical and Liquid Protection Gloves
Size 8
Sterilità Non-sterile
Stile 58-128
Spessore (sistema imperiale) 0.024 in.
Spessore (sistema metrico) 0.175 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Stile delle dita Full finger
Da utilizzare con (applicazione) Chemical & Liquid Protection
Colore polso guanto green
Stile polso guanto Straight
Grip Design Ansell Grip Technology
Materiale rivestimento interno Nylon
Rivestimento interno Bonding
Modello 58-128
Tipo di imballaggio Polybag/cardboard box
Quantità 12 pair/bag, 144 pair/carton
Resistente a JKOPST
Serie AlphaTec™ series
Dimensioni (L x P) 320 x 107 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 320 mm
Larghezza (sistema metrico) 112 mm
Peso (sistema metrico) 26 g