Learn More
Ansell AlphaTec™ 38001PP Medium Duty Chemical-resistant Gloves with Gauntlet Cuff
AlphaTec™ 38001PP Medium Duty Chemical-resistant Gloves with Gauntlet Cuff are made of water-based butyl and boast a raised diamond grip for precise industrial applications.
77.95€
Specifica
Applicazioni | Industrial |
---|---|
Colore | Black |
Latex Free | Sì |
Materiale | Butyl |
Spessore (sistema imperiale) | 14 mil |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18566574
|
Ansell
38001PP070 |
7 |
77.95€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
18546574
|
Ansell
38001PP080 |
8 |
77.95€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
18556574
|
Ansell
38001PP090 |
9 |
77.95€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
18586574
|
Ansell
38001PP100 |
10 |
77.95€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
18576574
|
Ansell
38001PP110 |
11 |
77.95€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- High flexibility and tactility performance vs. standard butyl
- Raised diamond pattern for enhanced grip
- High performance against highly aggressive chemicals including solvents, aldehydes, ketones, esters and concentrated mineral acids
Specifica
Industrial | |
Sì | |
14 mil | |
Guanto con manichetta |
Black | |
Butyl | |
0.35 mm | |
14 in. |