Learn More
Ansell AlphaTec™ 38001PP Medium Duty Chemical-resistant Gloves with Gauntlet Cuff
AlphaTec™ 38001PP Medium Duty Chemical-resistant Gloves with Gauntlet Cuff are made of water-based butyl and boast a raised diamond grip for precise industrial applications.
Marca:  Ansell 38001PP110
54.15 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 18576574
  • 77.95€ / 1 paio
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High flexibility and tactility performance vs. standard butyl
  • Raised diamond pattern for enhanced grip
  • High performance against highly aggressive chemicals including solvents, aldehydes, ketones, esters and concentrated mineral acids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Industrial
11
0.35 mm
14 in.
Black
Butyl
14 mil
Guanto con manichetta