Learn More
OHAUS™ Bilance di precisione Adventurer
Il giusto equilibrio tra inventiva e funzioni di pesatura e operative semplificate. Le bilance di precisione Adventurer Ohaus™ integrano tutte le applicazioni necessarie per la pesatura di routine e le attività di misurazione.
1255.00€ - 3060.00€
Specifica
Tipo di display LCD grafico Touch screen a colori WQVGA
Visualizza altre specifiche
Prodotti 36
Codice del prodotto Marca Capacità Leggibilità Modello Calibrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità Leggibilità Modello Calibrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
15375043
Vedere i documenti
OHAUS™
30127960
220 g 1 mg AX223 Internal
2175.00€
Pezzo
15395043
Vedere i documenti
OHAUS™
30100623
220 g 1 mg AX223M Internal
2480.00€
Pezzo
15385043
Vedere i documenti
OHAUS™
30127961
220 g 1 mg AX223/E External
1730.00€
Pezzo
15591926
Vedere i documenti
OHAUS™
30206080
420 g 0.01 g AX422/E External
1325.00€
Pezzo
15305053
Vedere i documenti
OHAUS™
30127962
420 g 1 mg AX423 Internal
2450.00€
Pezzo
15325053
Vedere i documenti
OHAUS™
30100624
420 g 1 mg AX423M Internal
2750.00€
Pezzo
15315053
Vedere i documenti
OHAUS™
30127963
420 g 1 mg AX423/E External
2035.00€
Pezzo
15335053
Vedere i documenti
OHAUS™
30122614
520 g 1 mg AX523 Internal
2760.00€
Pezzo
15355053
Vedere i documenti
OHAUS™
30100625
520 g 1 mg AX523M Internal
3060.00€
Pezzo
15345053
Vedere i documenti
OHAUS™
30122615
520 g 1 mg AX523/E External
2340.00€
Pezzo
17941292
Vedere i documenti
OHAUS™
30805890
620 g 0.001 g AX623 Internal
2760.00€
1 unità
17921302
Vedere i documenti
OHAUS™
30805896
620 g 0.001 g AX623M Internal
3060.00€
1 unità
17991292
Vedere i documenti
OHAUS™
30805891
620 g 0.001 g AX623/E External
2340.00€
1 unità
15511936
Vedere i documenti
OHAUS™
30206082
820 g 0.01 g AX822/E External
1510.00€
Pezzo
15385053
Vedere i documenti
OHAUS™
30127966
1500 g 0.01 g AX1502 Internal
2125.00€
Pezzo
15305063
Vedere i documenti
OHAUS™
30100626
1500 g 0.01 g AX1502M Internal
2440.00€
Pezzo
15395053
Vedere i documenti
OHAUS™
30127967
1500 g 0.01 g AX1502/E External
1730.00€
Pezzo
15521936
missing translation for 'viewDocuments'
OHAUS™
30206083
2200 g 0.1 g AX2201 AutoCal™ - Automatica
1665.00€
Pezzo
15531936
missing translation for 'viewDocuments'
OHAUS™
30206084
2200 g 0.1 g AX2201/E External
1255.00€
Pezzo
15315063
missing translation for 'viewDocuments'
OHAUS™
30127968
2200 g 0.01 g AX2202 Internal
2165.00€
Pezzo
15335063
missing translation for 'viewDocuments'
OHAUS™
30100627
2200 g 0.01 g AX2202M Internal
2460.00€
Pezzo
15325063
missing translation for 'viewDocuments'
OHAUS™
30127969
2200 g 0.01 g AX2202/E External
1755.00€
Pezzo
15563883
missing translation for 'viewDocuments'
OHAUS™
30127971
4200 g 0.1 g AX4201/E External
1520.00€
Pezzo
15345063
missing translation for 'viewDocuments'
OHAUS™
30122616
4200 g 0.01 g AX4202 Internal
2425.00€
Pezzo
15365063
missing translation for 'viewDocuments'
OHAUS™
30100628
4200 g 0.01 g AX4202M Internal
2750.00€
Pezzo
15355063
missing translation for 'viewDocuments'
OHAUS™
30122617
4200 g 0.01 g AX4202/E External
2035.00€
Pezzo
15375063
missing translation for 'viewDocuments'
OHAUS™
30122618
5.2 kg 0.01 g AX5202
2760.00€
Pezzo
15385063
missing translation for 'viewDocuments'
OHAUS™
30100629
5.2 kg 0.01 g AX5202M
3060.00€
Pezzo
17931292
missing translation for 'viewDocuments'
OHAUS™
30805892
6200 g 0.01 g AX6202 Internal
2760.00€
1 unità
17991282
missing translation for 'viewDocuments'
OHAUS™
30805897
6200 g 0.01 g AX6202M Internal
3060.00€
1 unità
17911302
missing translation for 'viewDocuments'
OHAUS™
30805893
6200 g 0.01 g AX6202/E External
2340.00€
1 unità
15571926
missing translation for 'viewDocuments'
OHAUS™
30122651
8200 g 0.1 g AX8201M Internal
2390.00€
Pezzo
15543883
missing translation for 'viewDocuments'
OHAUS™
30122620
8200 g 0.1 g AX8201/E External
1685.00€
Pezzo
17971282
missing translation for 'viewDocuments'
OHAUS™
30805894
12 kg 0.1 g AX12001 Internal
2190.00€
1 unità
17961302
missing translation for 'viewDocuments'
OHAUS™
30805898
12 kg 0.1 g AX12001M Internal
2500.00€
1 unità
17981282
missing translation for 'viewDocuments'
OHAUS™
30805895
12 kg 0.1 g AX12001/E External
1770.00€
1 unità
Description
Description
Ohaus Adventurer incorpora tutte le applicazioni necessarie per le attività di misura e pesatura di routine, combinando opzioni creative e funzionalità di pesatura semplici ed efficaci. Con touchscreen a colori, funzionalità conformi a GLP/GMP, due porte USB e un paravento, Adventurer è la bilancia più completa della sua classe. Stabilità, precisione e un tempo di funzionamento rapido garantiscono risultati ottimali. Inoltre, un touchscreen a colori chiaramente visibile fornisce accesso rapido a tutte le applicazioni di Adventurer. Due porte USB con funzioni di tracciamento GLP/GMP consentono di svolgere comodamente tutte le attività di monitoraggio e registrazione dei dati. Il paravento occupa poco spazio e migliora l'accessibilità. Il paravento superiore in due pezzi dispone di sportelli che si aprono completamente su entrambi i lati per lasciare il massimo spazio per il posizionamento dei campioni, riducendo al contempo le dimensioni sul lato posteriore della bilancia anche quando è aperto. Fra le altre funzioni vi sono: Interfaccia RS232, gancio per pesata da sotto integrato, alloggiamento completo, coperchio, piatto in acciaio inox rimovibile, staffa di sicurezza, spia di livello frontale, quattro piedini regolabili, menu di blocco software, indicatore di stabilità, indicatori di sovraccarico/sottocarico del software, impostazioni ambientali selezionabili dall'utente, indicatore acustico, impostazioni di luminosità selezionabili dall'utente, offuscamento automatico, calibrazione touchscreen, tara automatica e nove diverse opzioni selezionabili di lingua selezionabili dall'utente.
  • Possibilità di scegliere da una selezione di modelli Adventurer con un'ampia gamma di capacità operative e leggibilità
  • Il tempo di stabilizzazione rapido migliora la produttività e fornisce risultati di pesata affidabili per le attività di pesatura di routine
  • Alcuni modelli sono dotati del sistema di calibrazione interno giornaliero AutoCal; su ogni modello è disponibile anche l'opzione di calibrazione operatore esterno (tradizionale)
  • Funzionamento e accesso a nove modalità di applicazione e ad altre funzionalità tramite touchscreen a colori utilizzabile con i guanti
  • Le modalità applicative includono: Pesatura, conteggio parti, pesatura dinamica, pesatura dinamica, selezione ponderale, memoria display, totalizzazione e formulazione
  • La funzione di clonazione dell'applicazione consente di configurare più bilance Adventurer
  • Sei tasti meccanici forniscono inoltre feedback tattile e consentono all'operatore di eseguire operazioni ripetitive come tara, azzeramento, calibrazione e stampa
  • Due porte USB: la porta anteriore facilmente accessibile facilita i carichi di dati, ad esempio, su una unità flash; la porta posteriore può essere collegata a un PC
  • Una funzione di orologio in tempo reale garantisce la precisione dell'ora anche in caso di interruzione dell'alimentazione
  • La funzionalità dati GLP consente di registrare nome del campione, nomi dei progetti e ID della bilancia per soddisfare i requisiti di tracciabilità e conformità
  • Gli sportelli salva-spazio del paravento sono composti da due pannelli di vetro che consentono di ridurre l'ingombro del piano di appoggio quando gli sportelli sono aperti
  • L'ampio ingresso della porta garantisce l'accesso senza ostacoli e consente l'uso di recipienti di pesata più grandi riducendo così il rischio di fuoriuscite
  • Gli interni di facile pulizia garantiscono una superficie di lavoro sicura riducendo al minimo la contaminazione
  • Ampia gamma di accessori disponibili, tra cui la stampante a impatto SF40A, i cavi RS232, il dispositivo di sicurezza di blocco portatile e il kit per la determinazione della densità
Services
2 anni
Specifications
Specifications
LCD grafico Touch screen a colori WQVGA
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
OHAUS™ Bilance di precisione Adventurer