Learn More
OHAUS™ Bilance di precisione Adventurer
Il giusto equilibrio tra inventiva e funzioni di pesatura e operative semplificate. Le bilance di precisione Adventurer Ohaus™ integrano tutte le applicazioni necessarie per la pesatura di routine e le attività di misurazione.
Marca: OHAUS™ 30122615
1815.99 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24305" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Ohaus Adventurer incorpora tutte le applicazioni necessarie per le attività di misura e pesatura di routine, combinando opzioni creative e funzionalità di pesatura semplici ed efficaci. Con touchscreen a colori, funzionalità conformi a GLP/GMP, due porte USB e un paravento, Adventurer è la bilancia più completa della sua classe. Stabilità, precisione e un tempo di funzionamento rapido garantiscono risultati ottimali. Inoltre, un touchscreen a colori chiaramente visibile fornisce accesso rapido a tutte le applicazioni di Adventurer. Due porte USB con funzioni di tracciamento GLP/GMP consentono di svolgere comodamente tutte le attività di monitoraggio e registrazione dei dati. Il paravento occupa poco spazio e migliora l'accessibilità. Il paravento superiore in due pezzi dispone di sportelli che si aprono completamente su entrambi i lati per lasciare il massimo spazio per il posizionamento dei campioni, riducendo al contempo le dimensioni sul lato posteriore della bilancia anche quando è aperto. Fra le altre funzioni vi sono: Interfaccia RS232, gancio per pesata da sotto integrato, alloggiamento completo, coperchio, piatto in acciaio inox rimovibile, staffa di sicurezza, spia di livello frontale, quattro piedini regolabili, menu di blocco software, indicatore di stabilità, indicatori di sovraccarico/sottocarico del software, impostazioni ambientali selezionabili dall'utente, indicatore acustico, impostazioni di luminosità selezionabili dall'utente, offuscamento automatico, calibrazione touchscreen, tara automatica e nove diverse opzioni selezionabili di lingua selezionabili dall'utente.- Possibilità di scegliere da una selezione di modelli Adventurer con un'ampia gamma di capacità operative e leggibilità
- Il tempo di stabilizzazione rapido migliora la produttività e fornisce risultati di pesata affidabili per le attività di pesatura di routine
- Alcuni modelli sono dotati del sistema di calibrazione interno giornaliero AutoCal; su ogni modello è disponibile anche l'opzione di calibrazione operatore esterno (tradizionale)
- Funzionamento e accesso a nove modalità di applicazione e ad altre funzionalità tramite touchscreen a colori utilizzabile con i guanti
- Le modalità applicative includono: Pesatura, conteggio parti, pesatura percentuale, pesatura dinamica, selezione ponderale, memoria display, totalizzazione e formulazione
- La funzione di clonazione dell'applicazione consente di configurare più bilance Adventurer
- Sei tasti meccanici forniscono inoltre feedback tattile e consentono all'operatore di eseguire operazioni ripetitive come tara, azzeramento, calibrazione e stampa
- Due porte USB: la porta anteriore facilmente accessibile facilita i carichi di dati, ad esempio, su una unità flash; la porta posteriore può essere collegata a un PC
- Una funzione di orologio in tempo reale garantisce la precisione dell'ora anche in caso di interruzione dell'alimentazione
- La funzionalità dati GLP consente di registrare nome del campione, nomi dei progetti e ID della bilancia per soddisfare i requisiti di tracciabilità e conformità
- Gli sportelli salva-spazio del paravento sono composti da due pannelli di vetro che consentono di ridurre l'ingombro del piano di appoggio quando gli sportelli sono aperti
- L'ampio ingresso della porta garantisce l'accesso senza ostacoli e consente l'uso di recipienti di pesata più grandi riducendo così il rischio di fuoriuscite
- Gli interni di facile pulizia garantiscono una superficie di lavoro sicura riducendo al minimo la contaminazione
- Ampia gamma di accessori disponibili, tra cui la stampante a impatto SF40A, i cavi RS232, il dispositivo di sicurezza di blocco portatile e il kit per la determinazione della densità
Servizi
2 anni
Specifica
Metrology: OIML R76, EN 45501 (Class I, nmax 320000, Class II, nmax 52000), Product Safety: EN 61010-1, IEC 61010-1, Electromagnetic Compatibility: IEC 61326-1, EN 61326-1 (Emissions Class B, Immunity Industrial Requirements), GLP/GMP Compliant | |
Precision Balance AX523/E | |
Color Touchscreen | |
Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Check | |
±0.002 g | |
2 sec. | |
AX523/E | |
3 ppm/°C | |
50°F to 86°F | |
500 g, F1 | |
2 years | |
354 x 230 x 340 mm | |
354 mm | |
340 mm | |
354 mm | |
130 mm | |
6 kg | |
100/240 V | |
AC Adapter Input: 50/60 Hz | |
External |
RS232, USB Host, USB Device | |
520 g | |
1 mg | |
AC Adapter | |
Metal Base, ABS Top Housing, Stainless Steel Pan | |
0.82 g | |
1 mg | |
2 sec. | |
10°C to 30°C | |
Precision Balance | |
Weighing (17 units + custom unit), parts counting, percentage weighing, check weighing, animal/dynamic weighing, totalization/statistics, formulation, density determination, display hold, batch printing | |
13.93 in. | |
230 mm | |
230 mm | |
5.1 in. | |
13.2 lb. | |
AC Adapter Input: 100/240 V, 0.3 A, 50/60 Hz | |
AC Adapter Input: 0.3A, AC Adapter Output: 0.84A | |
No |