Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adapters with NS Stopcock, Bent
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
48.00€ - 54.00€
Specifica
Include | Bent glass olive (90°) |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
Codice del prodotto | Marca | N. giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10264481
|
Lenz Laborglasintrumente
05105004 |
NS 29/32 |
54.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10090481
|
Lenz Laborglasintrumente
05105002 |
NS 19/26 |
48.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10396021
|
Lenz Laborglasintrumente
05105003 |
NS 24/29 |
54.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Adapters with NS socket
- Bent glass olive (90°) and NS stopcock with solid glass plug
- Bore: 2,5 mm
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Bent glass olive (90°) | |
Borosilicate Glass (3.3) |