Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adapters with NS Stopcock, Bent
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05105003
Codice prodotto. 10396021
  • 54.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 06-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Adapters with NS socket
  • Bent glass olive (90°) and NS stopcock with solid glass plug
  • Bore: 2,5 mm
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
Bent glass olive (90°)
Borosilicate Glass (3.3)
NS 24/29