Learn More
Fisherbrand™ Adapters for Fisherbrand™ accuSpin™ 4-Place Rotor with Rectangular Bucket
Adapters are sold individually and are available in other sizes for convience.
103.52€ - 166.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | accuSpin 1/1R 4-Place Rotor |
---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di contenitore | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di contenitore | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10612422
|
Fisherbrand™
75005327 |
Bottle | White |
113.57€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10044900
|
Fisherbrand™
75005387 |
Bottle | Brown | N/A | |||||
10371092
|
Fisherbrand™
75005330 |
Bottle | Gray |
103.52€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Description
Fit in rectangular bucket 13-100-587 for swinging bucket rotor 13-100-584; also can be used in sealed rotor 13-100-589.
Order Info
Adapters are sold individually. Order correct quantity to outfit rotor. Other adapter sizes are available online.
Specifications
accuSpin 1/1R 4-Place Rotor |