Learn More
Fisherbrand™ Adapters for Fisherbrand™ accuSpin™ 4-Place Rotor with Rectangular Bucket
Adapters are sold individually and are available in other sizes for convience.
Marca:  Fisherbrand™ 75005327
Codice prodotto. 10612422
  • 113.57€ / Pezzo
The Academic Best Buy Book 2025
Usa il codice promozionale 25081 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Fit in rectangular bucket 13-100-587 for swinging bucket rotor 13-100-584; also can be used in sealed rotor 13-100-589.
Order Info
Adapters are sold individually. Order correct quantity to outfit rotor. Other adapter sizes are available online.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
accuSpin 1/1R 4-Place Rotor
White
Bottle
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Adapters for Fisherbrand™ accuSpin™ 4-Place Rotor with Rectangular Bucket > Rotor Adapter, Bottle Capacity: 15mL, 17 O.D. x 117mm L, 11 Slots