Learn More
Socorex™ Acura™ Manual 825 Micropipette Triopack
Classic and universal, these micropipettes are intended for all applications and come in a select three-pack. Socorex™ Acura™ Manual 825 Micropipette Triopack micropipettes are designed for comfort and sturdiness.
856.00€ - 913.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS and CE IVD Directive 98/79 EEC on medical devices |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Product Line | Acura |
Tipo | Micropipette Triopack |
Quantità | 3/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10680833
|
Socorex™
825.TRIO.P |
10, 100, 1000 μL |
856.00€
1 set |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10112412
|
Socorex™
825.TRIO.M |
10, 50, 200 μL |
856.00€
1 set |
Spedizione stimata: 01-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10227032
|
Socorex™
825.TRIO.O |
0.5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL |
877.00€
1 set |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10690833
|
Socorex™
825.TRIO.S |
2-20 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL |
856.00€
1 set |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10462812
|
Socorex™
825.TRIO.T |
5-50 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL |
856.00€
1 set |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10315622
|
Socorex™
825.TRIO.V |
10-100 μL, 100-1000 μL, 0.5-5.0 mL |
887.00€
1 set |
Spedizione stimata: 01-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10254312
|
Socorex™
835.TRIO.Y |
100-1000 μL, 0.5-5.0, 1.0-10 mL |
913.00€
1 set |
Spedizione stimata: 01-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10142362
|
Socorex™
825.TRIO.C |
2, 10, 50 μL |
897.00€
1 set |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10581003
|
Socorex™
825.TRIO.J |
2, 20, 200 μL |
877.00€
1 set |
Spedizione stimata: 01-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Ergonomic shape.
- Lightweight.
- Uultra-soft plunger stroke.
- Smart and reliable volume adjustment:
- State-of-the-art micrometric setting is performed smoothly and precisely by turning push button.
- Finely machined click-stops and free rotating cap prevent any unwanted volume alteration.
- Digital display of set volume on the front of the instrument is easily visible during pipetting.
- Autoclavable.
Specifica
EN ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS and CE IVD Directive 98/79 EEC on medical devices | |
Acura | |
3/Pk. |
Autoclavable | |
Micropipette Triopack |