Learn More
Socorex™ Acura™ Manual 825 Micropipette Triopack
Classic and universal, these micropipettes are intended for all applications and come in a select three-pack. Socorex™ Acura™ Manual 825 Micropipette Triopack micropipettes are designed for comfort and sturdiness.
Marca:  Socorex™ 825.TRIO.P
619.55 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10680833
  • 856.00€ / 1 set
The Ultimate Lab Appliances Promotion
Usa il codice promozionale 24075 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ergonomic shape.
  • Lightweight.
  • Uultra-soft plunger stroke.
  • Smart and reliable volume adjustment:
    • State-of-the-art micrometric setting is performed smoothly and precisely by turning push button.
    • Finely machined click-stops and free rotating cap prevent any unwanted volume alteration.
  • Digital display of set volume on the front of the instrument is easily visible during pipetting.
  • Autoclavable.
Specifica
Specifica
EN ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS and CE IVD Directive 98/79 EEC on medical devices
Acura
10, 100, 1000 μL
3/Pk.
Autoclavable
Micropipette Triopack
3 Acura™ micropipettes, manual, spike samples, Qualitips™ 10/100/1000μL