Learn More
Acetovanillone, 98%
CAS: 498-02-2 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
37.40€ - 225.00€
Identificatori chimici
CAS | 498-02-2 |
---|---|
Formula molecolare | C9H10O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 166.18 |
Numero MDL | MFCD00008747 |
InChI Key | DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | acetovanillone, apocynin, 4'-hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methoxyphenyl ethanone, acetoguaiacone, acetoguaiacon, apocynine, 4-acetyl-2-methoxyphenol, acetovanilone, acetovanyllon |
PubChem CID | 2214 |
ChEBI | CHEBI:2781 |
IUPAC Name | 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone |
SMILES | COC1=CC(=CC=C1O)C(C)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10070540
|
Thermo Scientific Acros
102420250 |
25 g | Bottiglia in vetro |
37.40€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10152940
|
Thermo Scientific Acros
102421000 |
100 g | Bottiglia in vetro |
80.90€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10723465
|
Thermo Scientific Acros
102425000 |
500 g | Bottiglia in vetro |
225.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
498-02-2 | |
166.18 | |
DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N | |
2214 | |
1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone |
C9H10O3 | |
MFCD00008747 | |
acetovanillone, apocynin, 4'-hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methoxyphenyl ethanone, acetoguaiacone, acetoguaiacon, apocynine, 4-acetyl-2-methoxyphenol, acetovanilone, acetovanyllon | |
CHEBI:2781 | |
COC1=CC(=CC=C1O)C(C)=O |
Specifica
Acetovanillone | |
97.5 | |
112.0°C to 116.0°C | |
295.0°C to 300.0°C | |
98% | |
HOC6H3(OCH3)COCH3 | |
08, 272 | |
acetovanillone, apocynin, 4'-hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methoxyphenyl ethanone, acetoguaiacone, acetoguaiacon, apocynine, 4-acetyl-2-methoxyphenol, acetovanilone, acetovanyllon | |
DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone | |
2214 | |
166.18 | |
Powder |
498-02-2 | |
100.0 | |
Yellow to Brown | |
Authentic | |
C9H10O3 | |
MFCD00008747 | |
15, 728 | |
Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,benzene,very soluble in diethyl ether,chloroform,practically insoluble in petroleum ether | |
COC1=CC(=CC=C1O)C(C)=O | |
166.18 | |
CHEBI:2781 | |
98% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 207-854-5
- Acetovanillone
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Acetovanillone