Learn More
Acetovanillone, 98%
Codice prodotto. 10723465 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
CAS: 498-02-2 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 498-02-2
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Numero MDL MFCD00008747
InChI Key DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetovanillone, apocynin, 4'-hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methoxyphenyl ethanone, acetoguaiacone, acetoguaiacon, apocynine, 4-acetyl-2-methoxyphenol, acetovanilone, acetovanyllon
PubChem CID 2214
ChEBI CHEBI:2781
IUPAC Name 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone
SMILES COC1=CC(=CC=C1O)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetovanillone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 112.0°C to 116.0°C
Colore Yellow to Brown
Punti di ebollizione 295.0°C to 300.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H3(OCH3)COCH3
Quantità 500 g
Beilstein 08, 272
Indice di Merck 15, 728
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,benzene,very soluble in diethyl ether,chloroform,practically insoluble in petroleum ether
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder