Learn More
Acetonitrile, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Reagent Grade, 99%
88.80€ - 309.68€
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.053
Numero MDL MFCD00001878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
15621000
SDS Vedere i documenti
Honeywell Research Chemicals
110086-1L
1 L Bottiglia in vetro Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15631000
SDS Vedere i documenti
Honeywell Research Chemicals
110086-2.5L
2.5 L Bottiglia in vetro Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15688300
SDS Vedere i documenti
Honeywell Research Chemicals
110086-4L
4 L Bottiglia in vetro Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Identificatori chimici
75-05-8
41.053
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
6342
acetonitrile
C2H3N
MFCD00001878
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CHEBI:38472
CC#N
Specifica
Acetonitrile
75-05-8
0.786g/mL at 25°C
0.16
973°F
n20/D 1.344(lit.)
CH3CN
72.8mmHg (20°C)
741857
Soluble in organic solvents, Soluble in water
CC#N
41.053
CHEBI:38472
99%
-46°C
Colorless
82°C
2°C (35.6°F)
Liquido
C2H3N
MFCD00001878
UN1648
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
acetonitrile
6342
41.05g/mol
ReagentPlus™
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P210-P280-P305 + P351 + P338
H225-H302 + H312 + H332-H319
missing translation for 'dotInformation' : 3/PGII
missing translation for 'einecsNumber' : 200-835-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AL7700000