Learn More
Acetonitrile, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Codice prodotto. 15631000 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
4L
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.053
Numero MDL MFCD00001878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
Punto di fusione -46°C
Colore Colorless
Densità 0.786g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 82°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 0.16
Punto d'infiammabilità 2°C (35.6°F)
Punto di combustione 973°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione n20/D 1.344(lit.)
Formula lineare CH3CN
Pressione del vapore 72.8mmHg (20°C)
Numero UN UN1648
Beilstein 741857
Informazioni di solubilità Soluble in organic solvents, Soluble in water
Peso formulazione 41.05g/mol
Percent Purity 99%
Grado ReagentPlus™