Learn More
Acetic acid, ReagentPlus™, Honeywell
Reagent Grade,≥99%
19.98€ - 111.78€
Identificatori chimici
CAS 64-19-7
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Numero MDL MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC Name acido acetico
SMILES CC(O)=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15667660
SDS Vedere i documenti
Honeywell Research Chemicals
A6283-100ML
100 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15697660
SDS Vedere i documenti
Honeywell Research Chemicals
A6283-500ML
500 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15677660
SDS Vedere i documenti
Honeywell Research Chemicals
A6283-1L
1 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15687660
SDS Vedere i documenti
Honeywell Research Chemicals
A6283-2.5L
2.5 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Identificatori chimici
64-19-7
60.05
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
176
acido acetico
C2H4O2
MFCD00036152
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CHEBI:15366
CC(O)=O
Specifica
Acetic acid
C2H4O2
MFCD00036152
506007
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
acido acetico
176
60.05g/mol
ReagentPlus™
16% at 92°F, 4% at 59°F
800°F
64-19-7
CH3CO2H
UN2789
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CC(O)=O
60.05
CHEBI:15366
≥99%
1.049g/mL at 25°C
40°C (104°F)
2.07 (vs air)
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P280-P305 + P351 + P338-P310
missing translation for 'rtecsNumber' : AF1225000