Learn More
Acetic acid, ReagentPlus™, Honeywell
Codice prodotto. 15667660 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
500mL
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-19-7
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Numero MDL MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC Name acido acetico
SMILES CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid
Formula lineare CH3CO2H
Numero UN UN2789
Beilstein 506007
Peso formulazione 60.05g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado ReagentPlus™
Densità 1.049g/mL at 25°C
Quantità 100 mL
Limite di esplosione 16% at 92°F, 4% at 59°F
Punto d'infiammabilità 40°C (104°F)
Punto di combustione 800°F
Densità vapore 2.07 (vs air)