Learn More
Miele Professional™ Accessory Booster Pump
Rec in/out water inlet and drain for PLW 8636
713.00€ - 1581.00€
Specifica
Product Type Booster Pump
Da utilizzare con (apparecchiatura) Washer-Disinfectors
Quantità 1 Ea.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipo di rack Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di rack Prezzo Quantità e disponibilità  
30533240
Vedere i documenti
Miele Professional™
12426490
Rec in
713.00€
1 foglio
30533236
Vedere i documenti
Miele Professional™
12426550
Rec out
1581.00€
1 foglio
Descrizione
Descrizione
  • Rec in/out water inlet and drain for PLW 8636
  • Required in order to pump a medium out of a buffer container
  • For use with an existing on-site recycling tank
  • Can be used with existing on-site container, e.g. IBC tank
  • Installed by Customer Service
Specifica
Specifica
Booster Pump
Washer-Disinfectors
1 Ea.